SAB1406878
Anti-KIAA0101 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
L5, NS5ATP9, OEATC-1, OEATC1, PAF, p15(PAF)
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~12.32 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KIAA0101(9768)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MVRTKADSVPGTYRKVVAARAPRKVLGSSTSATNSTSVSSRKAENKYAGGNPVCVRPTPKWQKGIGEFFRLSPKDSEKENQIPEEAGSSGLGKAKRKACPLQPDHTNDEKE
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)