Documentos
SAB1406859
Sigma-Aldrich
Anti-RGS6 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp313G1241, FLJ43552, GAP, MGC142132
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~54.4 kDa
reactividad de especies
rat, human
técnicas
flow cytometry: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RGS6(9628)
Descripción general
Members of the RGS (regulator of G protein signaling) family, such as RGS6, modulate G protein function by activating the intrinsic GTPase activity of the alpha (guanine nucleotide-binding) subunits (Seki et al., 1999 [PubMed 10083744]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
RGS6 (NP_004287.3, 1 a.a. ~ 472 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAQGSGDQRAVGVADPEESSPNMIVYCKIEDIITKMQDDKTGGVPIRTVKSFLSKIPSVVTGTDIVQWLMKNLSIEDPVEAIHLGSLIAAQGYIFPISDHVLTMKDDGTFYRFQAPYFWPSNCWEPENTDYAIYLCKRTMQNKARLELADYEAENLARLQRAFARKWEFIFMQAEAQVKIDRKKDKTERKILDSQERAFWDVHRPVPGCVNTTEMDIRKCRRLKNPQKVKKSVYGVTEESQAQSPVHVLSQPIRKTTKEDIRKQITFLNAQIDRHCLKMSKVAESLIAYTEQYVEYDPLITPAEPSNPWISDDVALWDIEMSKEPSQQRVKRWGFSFDEILKDQVGRDQFLRFLESEFSSENLRFWLAVQDLKKQPLQDVAKRVEEIWQEFLAPGAPSAINLDSHSYEITSQNVKDGGRYTFEDAQEHIYKLMKSDSYARFLRSNAYQDLLLAKKKGKSLAGKRLTGLMQSS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable