SAB1406816
Anti-COG1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CDG2G, DKFZp762L1710, KIAA1381, LDLB
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~109 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... COG1(9382)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MATAATSPALKRLDLRDPAALFETHGAEEIRGLERQVRAEIEHKKEELRQMVGERYRDLIEAADTIGQMRRCAVGLVDAVKATDQYCARLRQAGSAAPRPPRAQQPQQPSQEKFYSMAAQIKLLLEIPEKIWSSMEASQCLHATQLYLLCCHLHSLLQLDSSSSRYSPVLSRFPILIRQVAAASHFRSTILHESKMLLKCQGVSDQAVAEALCSIMLLEESSPRQALTDFLLARKATIQKLLNQPHHGAGIKAQICSLVELLATTLKQAHALFYTLPEGLLPDPALPCGLLFSTLETITGQHPAGKGTGVLQEEMKLCSWFKHLPASIVEFQPTLRTLAHPISQEYLKDTLQKWIHMCNEDIKNGITNLLMYVKSMKGLAGIRDAMWELLTNESTNHSWDVLCRRLLEKPLLFWEDMMQQLFLDRLQTLTKEGFDSISSSSKELLVSALQELESSTSNSPSNKHIHFEYNMSLFLWSESPNDLPSDAAWVSVANRGQFASSGLSMKAQAISPCVQNFCSALDSKLKVKLDDLLAYLPSDDSSLPKDVSPTQAKSSAFDRYADAGTVQEMLRTQSVACIKHIVDCIRAELQSIEEGVQGQQDALNSAKLHSVLFMARLCQSLGELCPHLKQCILGKSESSEKPAREFRALRKQGKVKTQEIIPTQAKWQEVKEVLLQQSVMGYQVWSSAVVKVLIHGFTQSLLLDDAGSVLATATSWDELEIQEEAESGSSVTSKIRLPAQPSWYVQSFLFSLCQEINRVGGHALPKVTLQEMLKSCMVQVVAAYEKLSEEKQIKKEGAFPVTQNRALQLLYDLRYLNIVLTAKGDEVKSGRSKPDSRIEKVTDHLEALIDPFDLDVFTPHLNSNLHRLVQRTSVLFGLVTGTENQLAPRSSTFNSQEPHNILPLASSQIRFGLLPLSMTSTRKAKSTRNIETKAQVVPPARSTAGDPTVPGSLFRQLVSEEDNTSAPSLFKLGWLSSMTK
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable