Documentos clave
SAB1406736
Sigma-Aldrich
Anti-TMEM11 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
C17orf35, PM1, PMI
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~21.5 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TMEM11(8834)
Descripción general
The function of putative receptor protein is unknown.
Inmunógeno
TMEM11 (NP_003867.1, 1 a.a. ~ 192 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAWGRRRLGPGSSGGSARERVSLSATDCYIVHEIYNGENAQDQFEYELEQALEAQYKYIVIEPTRIGDETARWITVGNCLHKTAVLAGTACLFTPLALPLDYSHYISLPAGVLSLACCTLYGISWQFDPCCKYQVEYDAYKLSRLPLHTLTSSTPVVLVRKDDLHRKRLHNTIALAALVYCVKKIYELYAV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)