Documentos
SAB1406693
Sigma-Aldrich
Anti-RGS20 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
RGSZ1, ZGAP1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~27.1 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RGS20(8601)
Categorías relacionadas
Descripción general
Regulator of G protein signaling (RGS) proteins are regulatory and structural components of G protein-coupled receptor complexes. RGS proteins are GTPase-activating proteins for Gi (see GNAI1; MIM 139310) and Gq (see GNAQ; MIM 600998) class G-alpha proteins. They accelerate transit through the cycle of GTP binding and hydrolysis and thereby accelerate signaling kinetics and termination.[supplied by OMIM
Inmunógeno
RGS20 (NP_003693.2, 1 a.a. ~ 241 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRTADGGEPAGASSPAGRVDGGLQMGSERMEMRKRQMPAAQDTPGAAPGQPGAGSRGSNACCFCWCCCCSCSCLTVRNQEDQRPTIASHELRADLPTWEESPAPTLEEVNAWAQSFDKLMVTPAGRNAFREFLRTEFSEENMLFWMACEELKKEANKNIIEEKARIIYEDYISILSPKEVSLDSRVREVINRNMVEPSQHIFDDAQLQIYTLMHRDSYPRFMNSAVYKDLLQSLSEKSIEA
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable