Documentos
SAB1406690
Sigma-Aldrich
Anti-AKR7A2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
AFAR, AFAR1, AFB1-AR1, AKR7
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~36.6 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AKR7A2(8574)
Categorías relacionadas
Descripción general
Aldo-keto reductases, such as AKR7A2, are involved in the detoxification of aldehydes and ketones.[supplied by OMIM
Inmunógeno
AKR7A2 (AAH10852.1, 1 a.a. ~ 330 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSRPPPPRVASVLGTMEMGRRMDAPASAAAVRAFLERGHTELDTAFMYSDGQSETILGGLGLGLGGGDCRVKIATKANPWDGKSLKPDSVRSQLETSLKRLQCPQVDLFYLHAPDHGTPVEETLHACQRLHQEGKFVELGLSNYASWEVAEICTLCKSNGWILPTVYQGMYNATTRQVETELFPCLRHFGLRFYAYNPLAGGLLTGKYKYEDKDGKQPVGRFFGNSWAETYRNRFWKEHHFEAIALVEKALQAAYGASAPSVTSAALRWMYHHSQLQGAHGDAVILGMSSLEQLEQNLAATEEGPLEPAVVDAFNQAWHLVAHECPNYFR
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable