Documentos clave
SAB1405544
Sigma-Aldrich
Anti-CACNB1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CAB1, CACNLB1, CCHLB1, MGC41896
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~65.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CACNB1(782)
Categorías relacionadas
Descripción general
The protein encoded by this gene belongs to the calcium channel beta subunit family. It plays an important role in the calcium channel by modulating G protein inhibition, increasing peak calcium current, controlling the alpha-1 subunit membrane targeting and shifting the voltage dependence of activation and inactivation. Alternative splicing occurs at this locus and three transcript variants encoding three distinct isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
CACNB1 (NP_000714.3, 1 a.a. ~ 598 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVQKTSMSRGPYPPSQEIPMEVFDPSPQGKYSKRKGRFKRSDGSTSSDTTSNSFVRQGSAESYTSRPSDSDVSLEEDREALRKEAERQALAQLEKAKTKPVAFAVRTNVGYNPSPGDEVPVQGVAITFEPKDFLHIKEKYNNDWWIGRLVKEGCEVGFIPSPVKLDSLRLLQEQKLRQNRLGSSKSGDNSSSSLGDVVTGTRRPTPPASAKQKQKSTEHVPPYDVVPSMRPIILVGPSLKGYEVTDMMQKALFDFLKHRFDGRISITRVTADISLAKRSVLNNPSKHIIIERSNTRSSLAEVQSEIERIFELARTLQLVALDADTINHPAQLSKTSLAPIIVYIKITSPKVLQRLIKSRGKSQSKHLNVQIAASEKLAQCPPEMFDIILDENQLEDACEHLAEYLEAYWKATHPPSSTPPNPLLNRTMATAALAASPAPVSNLQGPYLASGDQPLERATGEHASMHEYPGELGQPPGLYPSSHPPGRAGTLRALSRQDTFDADTPGSRNSAYTELGDSCVDMETDPSEGPGLGDPAGGGTPPARQGSWEDEEEDYEEELTDNRNRGRNKARYCAEGGGPVLGRNKNELEGWGRGVYIR
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)