SAB1405363
Monoclonal Anti-PSMA8 antibody produced in mouse
clone 5A8, ascites fluid
Sinónimos:
MGC26605, PSMA7L
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5A8, monoclonal
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PSMA8(143471)
Inmunógeno
Sequence
GFDDDGISRLYQTDPSGTYHAWKANAIGRSAKTVREFLEKNYTEDAIASDSEAIKLAIKALLEVVQSGGRNIELAIIRRNQPLKMFSAKEVELYVTEIEK
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)