Documentos
SAB1405349
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNF511, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3C10-1A3, ascites fluid
Sinónimos:
MGC30006
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3C10-1A3, monoclonal
mol peso
antigen ~51.74 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgMκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZNF511(118472)
Inmunógeno
ZNF511 (AAH19897.1, 20 a.a. ~ 252 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PLPVERDPAAGAAPFRFVARPVRFPREHQFFEDGDVQRHLYLQDVIMQVADVPEKPRVPAFACQVAGCCQVFDALDDYEHHYHTLHGNVCSFCKRAFPSGHLLDAHILEWHDSLFQILSERQDMYQCLVEGCTEKFKTSRDRKDHMVRMHLYPADFRFDKPKKSRSPASAEAPGDSGERSEGEAMEICSEPVAASPAPAGERRIYRHRIPSTICFGQGAARGFKSNKKKTKQC
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable