SAB1405302
Monoclonal Anti-ZIC4 antibody produced in mouse
clone 1A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ42609, FLJ45833
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1A9, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~33.92 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZIC4(84107)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
SDRKKHSHVHTSDKPYTCKVRGCDKCYTHPSSLRKHMKVHGRSPPPSSGYDSATPSALVSPSSDCGHKSQV
Forma física
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable