Documentos clave
SAB1405282
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ASRGL1 antibody produced in mouse
clone 5C8, ascites fluid
Sinónimos:
ALP, ALP1, FLJ22316
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5C8, monoclonal
mol peso
antigen ~45.91 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ASRGL1(80150)
Inmunógeno
ASRGL1 (AAH64963, 1 a.a. ~ 180 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGVPEIPGEKLVTERNKKRLEKEKHEKGAQKTDCQKNLGTVGAVALDCKGNVAYATSTGGIVNKMVGRVGDSPCLGAGGYADNDIGAVSTTGHGESILKVNLARLTLFHIEQGKTVEEAADLSLGYMKSRVKGLGGLIVVSKTGDWVAKWTSTSMPWAAAKDGKLHFGIDPDDTTITDLP
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable