SAB1405281
Monoclonal Anti-FLJ23577 antibody produced in mouse
clone 4B10, ascites fluid
Sinónimos:
FLJ23164, FLJ23577, FLJ25395, KIAA1770, KPL2, MGC102842
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4B10, monoclonal
mol peso
antigen ~37 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SPEF2(79925)
Inmunógeno
Sequence
AQEEAYREEQLINRLMRQSQQERRIAVQLMHVRHEKEVLWQNRIFREKQHEERRLKDFQDALDREAALAKQAKIDFEEQFLKEKRFHDQIAVERAQARY
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable