Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1405236
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TGIF2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 6A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6A8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.77 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TGIF2(60436)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a DNA-binding homeobox protein and a transcriptional repressor. The encoded protein appears to repress transcription by recruiting histone deacetylases to TGF beta-responsive genes. This gene is amplified and overexpressed in some ovarian cancers, and mutations in this gene can cause holoprosencephaly. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
TGIF2 (NP_068581, 131 a.a. ~ 236 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SMPLHSGQGEKPAAPFPRGELESPKPLVTPGSTLTLLTRAEAGSPTGGLFNTPPPTPPEQDKEDFSSFQLLVEVALQRAAEMELQKQQDPSLPLLHTPIPLVSENP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)