Documentos
SAB1405234
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MYOZ1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1E8, ascites fluid
Sinónimos:
CS-2, FATZ, MYOZ
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1E8, monoclonal
mol peso
antigen ~37 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MYOZ1(58529)
Inmunógeno
MYOZ1 (NP_067068.1, 200 a.a. ~ 298 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MELGIDLLAYGAKAELPKYKSFNRTAMPYGGYEKASKRMTFQMPKFDLGPLLSEPLVLYNQNLSNRPSFNRTPIPWLSSGEPVDYNVDIGIPLDGETEE
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable