SAB1405202
Monoclonal Anti-PLSCR3 antibody produced in mouse
clone 4B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4B5, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~58.56 kDa
reactividad de especies
human, rat
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PLSCR3(57048)
Inmunógeno
Sequence
MAGYLPPKGYAPSPPPPYPVTPGYPEPALHPGPGQAPVPAQVPAPAPGFALFPSPGPVALGSAAPFLPLPGVPSGLEFLVQIDQILIHQKAERVETFLGWETCNRYELRSGAGQPLGQAAEESNCCARLCCGARRPLRVRLADPGDRELLRLLRPLHCGCSCCPCGLQEMEVQAPPGTTIGHVLQTWHPFLPKFSIQDADRQTVLRVVGPCWTCGCGTDTNFEVKTRDESRSVGRISKQWGGLVREALTDADDFGLQFPLDLDVRVKAVLLGATFLIDYMFFEKRGGAGPSAITS
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable