Key Documents
SAB1405136
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNF125, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ20456, MGC21737, TRAC1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1D3, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~35.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RNF125(54941)
Descripción general
This gene encodes a novel E3 ubiquitin ligase that contains an N-terminal RING finger domain. The encoded protein may function as a positive regulator in the T-cell receptor signaling pathway. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
RNF125 (NP_060301, 143 a.a. ~ 231 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FCQRELYEDSLLDHCITHHRSERRPVFCPLCRLIPDENPSSFSGSLIRHLQVSHTLFYDDFIDFNIIEEALIRRVLDRSLLEYVNHSNT
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable