Key Documents
SAB1405103
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AZIN1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1F11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC3832, MGC691, OAZI, OAZIN, ODC1L
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1F11, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~38.1 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AZIN1(51582)
Categorías relacionadas
Descripción general
Ornithine decarboxylase (ODC) catalyzes the conversion of ornithine to putrescine in the first and apparently rate-limiting step in polyamine biosynthesis. Ornithine decarboxylase antizymes play a role in the regulation of polyamine synthesis by binding to and inhibiting ornithine decarboxylase. The protein encoded by this gene is highly similar to ODC. It binds to ODC antizyme and stabilizes ODC, thus inhibiting antizyme-mediated ODC degradation. Two alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
AZIN1 (NP_056962, 339 a.a. ~ 447 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
HKKYKEDEPLFTSSLWGPSCDELDQIVESCLLPELNVGDWLIFDNMGADSFHEPSAFNDFQRPAIYYMMSFSDWYEMQDAGITSDSMMKNFFFVPSCIQLSQEDSFSAE
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable