Documentos clave
SAB1405079
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GAL antibody produced in mouse
clone 3C1-G5, ascites fluid
Sinónimos:
GALN, GLNN, GMAP, MGC40167
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3C1-G5, monoclonal
mol peso
antigen ~39.64 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GAL(51083)
Categorías relacionadas
Descripción general
Galanin is small neuropeptide that functions as a cellular messenger within the central and peripheral nervous systems, modulating diverse physiologic functions (Mechenthaler, 2008 [PubMed 18500643]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
GAL (AAH30241, 1 a.a. ~ 123 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MARGSALLLASLLLAAALSASAGLWSPAKEKRGWTLNSAGYLLGPHAVGNHRSFSDKNGLTSKRELRPEDDMKPGSFDRSIPENNIMRTIIEFLSFLHLKEAGALDRLLDLPAAASSEDIERS
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)