Documentos clave
SAB1404960
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SNF1LK2 antibody produced in mouse
clone 4C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp434K1115, KIAA0781, LOH11CR1I, QIK, SNF1LK2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4C6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~38.21 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SIK2(23235)
Inmunógeno
SIK2 (NP_056006, 467 a.a. ~ 576 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AHAFEAFQSTRSGQRRHTLSEVTNQLVVMPGAGKIFSMNDSPSLDSVDSEYDMGSVQRDLNFLEDNPSLKDIMLANQPSPRMTSPFISLRPTNPAMQALSSQKREVHNRS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)