SAB1404957
Monoclonal Anti-PASK, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 6B7, ascites fluid
Sinónimos:
DKFZp434O051, DKFZp686P2031, KIAA0135, PASKIN, STK37
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6B7, monoclonal
mol peso
antigen ~37 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgMκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PASK(23178)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MEDGGLTAFEEDQRCLSQSLPLPVSAEGPAAQTTAEPSRSFSSAHRHLSRRNGLSRLCQSRTALSEDRWSSYCLSSLAAQNICTSKLHCPAAPEHTDPSE
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable