SAB1404926
Monoclonal Anti-SCN11A, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
NAV1.9, NaN, SCN12A, SNS-2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2B10, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~33.37 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SCN11A(11280)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
TTTKRKEEERGAAIIQKAFRKYMMKVTKGDQGDQNDLENGPHSPLQTLCNGDLSSFGVAKGKVHCD
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable