Documentos clave
SAB1404825
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RBM14 antibody produced in mouse
clone 4E1, ascites fluid
Sinónimos:
COAA, DKFZp779J0927, MGC15912, MGC31756, PSP2, SIP, SYTIP1, TMEM137
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4E1, monoclonal
mol peso
antigen ~38.1 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RBM14(10432)
Inmunógeno
RBM14 (AAH00488, 51 a.a. ~ 160 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AIEALHGHELRPGRALVVEMSRPRPLNTWKIFVGNVSAACTSQELRSLFERRGRVIECDVVKDYAFVHMEKEADAKAAIAQLNGKEVKGKRINVELSTKGQKKGPGLAVQ
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable