Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1404768
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NR1H4, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
BAR, FXR, HRR-1, HRR1, MGC163445, RIP14
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1B10, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~38.21 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NR1H4(9971)
Inmunógeno
NR1H4 (NP_005114, 363 a.a. ~ 472 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TPMFSFYKSIGELKMTQEEYALLTAIVILSPDRQYIKDREAVEKLQEPLLDVLQKLCKIHQPENPQHFACLLGRLTELRTFNHHHAEMLMSWRVNDHKFTPLLCEIWDVQ
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable