SAB1404706
Monoclonal Anti-TAOK2 antibody produced in mouse
clone 3A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
KIAA0881, MAP3K17, PSK, PSK1, TAO1, TAO2
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3A12, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TAOK2(9344)
Inmunógeno
Sequence
ELQCRQYKRKMLLARHSLDQDLLREDLNKKQTQKDLECALLLRQHEATRELELRQLQAVQRTRAELTRLQHQTELGNQLEYNKRREQELRQKHAAQVRQQ
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable