Documentos clave
SAB1404703
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-B4GALT5 antibody produced in mouse
clone 4B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4B9, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.55 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~0.5 mg/mL
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
secuencia del inmunógeno
AQGILIRDNVRTIGAQVYEQVLRSAYAKRNSSVNDSDYPLDLNHSETFLQTTTFLPEDFTYFANHTCPERLPSMKGPIDINMSEIGMDYIHELFSKDPTIKLGG*
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... B4GALT5(9334)
Descripción general
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant B4GALT5.
Inmunógeno
B4GALT5 (NP_004767, 48 a.a. ~ 152 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Forma física
Clear, colorless solution in phosphate buffered saline, pH 7.2
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)