Documentos clave
SAB1404652
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CACNA1I antibody produced in mouse
clone 2F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Cav3.3, KIAA1120
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2F5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CACNA1I(8911)
Categorías relacionadas
Descripción general
Voltage-dependent calcium channels control the rapid entry of Ca(2+) into a variety of cell types and are therefore involved in both electrical and cellular signaling. T-type channels, such as CACNA1I, are activated by small membrane depolarizations and can generate burst firing and pacemaker activity.[supplied by OMIM
Inmunógeno
CACNA1I (NP_066919, 233 a.a. ~ 331 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GLLRNRCFLEENFTIQGDVALPPYYQPEEDDEMPFICSLSGDNGIMGCHEIPPLKEQGRECCLSKDDVYDFGAGRQDLNASGLCVNWNRYYNVCRTGSA
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)