SAB1404587
Monoclonal Anti-PKP4 antibody produced in mouse
clone 1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ31261, FLJ42243, p0071
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1B2, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PKP4(8502)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
EGQPQTRQEAASTGPGMEPETTATTILASVKEQELQFQRLTRELEVERQIVASQLERCRLGAESPSIASTSSTEKSFPWRSTDVPNTGVSKPRVSDAVQ
Forma física
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable