SAB1404551
Monoclonal Anti-TRIM25 antibody produced in mouse
clone 5C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
EFP, RNF147, Z147, ZNF147
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5C3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TRIM25(7706)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
SQINGASRALDDVRNRQQDVRMTANRKVEQLQQEYTEMKALLDASETTSTRKIKEEEKRVNSKFDTIYQILLKKKSEIQTLKEEIEQSLTKRDEFEFLEK
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)