Documentos
SAB1404544
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZBTB25, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
KUP, ZNF46
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2B8, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.66 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZBTB25(7597)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
ZBTB25 (NP_008908.2, 331 a.a. ~ 435 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DTEPVELNCNFSFSRKRKMSCTICGHKFPRKSQLLEHMYTHKGKSYRYNRCQRFGNALAQRFQPYCDSWSDVSLKSSRLSQEHLDLPCALESELTQENVDTILVE
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable