Key Documents
SAB1404482
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TNP1 antibody produced in mouse
clone 1F12, ascites fluid
Sinónimos:
TP1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1F12, monoclonal
mol peso
antigen ~32.16 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgMκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TNP1(7141)
Descripción general
Transition protein-1 is a spermatid-specific product of the haploid genome which replaces histone and is itself replaced in the mature sperm by the protamines (see PRM1, MIM 182880; PRM2, MIM 182890) (Luerssen et al., 1990 [PubMed 2249851]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
TNP1 (AAH29516.1, 1 a.a. ~ 55 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSTSRKLKSHGMRRSKSRSPHKGVKRGGSKRKYRKGNLKSRKRGDDANRNYRSHL
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable