Documentos
SAB1404481
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TNNT3, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1H4, ascites fluid
Sinónimos:
AMCD2B, DA2B, DKFZp779M2348, FSSV
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1H4, monoclonal
mol peso
antigen ~36.89 kDa
reactividad de especies
human, rat
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgMκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TNNT3(7140)
Inmunógeno
TNNT3 (NP_006748, 161 a.a. ~ 258 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ADQKRGKKQTAREMKKKILAERRKPLNIDHLGEDKLRDKAKELWETLHQLEIDKFEFGEKLKRQKYDITTLRSRIDQAQKHSKKAGTPAKGKVGGRWK
Forma física
Clear solution
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable