Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1404369
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SH3GL2 antibody produced in mouse
clone 2G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CNSA2, EEN-B1, FLJ20276, FLJ25015, SH3D2A, SH3P4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2G6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~32.82 kDa
reactividad de especies
rat, human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SH3GL2(6456)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
SH3GL2 (NP_003017, 64 a.a. ~ 124 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SRAKLSMINTMSKIRGQEKGPGYPQAEALLAEAMLKFGRELGDDCNFGPALGEVGEAMREL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)