SAB1404116
Monoclonal Anti-NELL1 antibody produced in mouse
clone 3F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ45906, IDH3GL, NRP1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3F1, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NELL1(4745)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
CRRMSCPPLNCSPDSLPVHIAGQCCKVCRPKCIYGGKVLAEGQRILTKSCRECRGGVLVKITEMCPPLNCSEKDHILPENQCCRVCRGHNFCAEGPKCGE
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable