SAB1403984
Monoclonal Anti-INSRR antibody produced in mouse
clone 5C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
IRR
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5C6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~38.1 kDa
reactividad de especies
human, rat
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... INSRR(3645)
Descripción general
The gene INSRR (insulin receptor related receptor) is mapped to human chromosome 1q21-q23. It belongs to the insulin receptor family of proteins. INSRR is mainly present in organs which are associated with acid/base generation. The protein has two N-terminal leucine-rich repeat domains, a cysteine-rich C domain and three C-terminal fibronectin type-III repeats.
Inmunógeno
Sequence
LYLNDYCHRGLRLPTSNNDPRFDGEDGDPEAEMESDCCPCQHPPPGQVLPPLEAQEASFQKKFENFLHNAITIPISPWKVTSINKSPQRDSGRHRRAAGPLRLGGNSSDF
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)