Documentos clave
SAB1403845
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FZD2 antibody produced in mouse
clone 1E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1E7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~32.05 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FZD2(2535)
Descripción general
Members of the ′frizzled′ gene family encode 7-transmembrane domain proteins that are receptors for Wnt signaling proteins. The expression of the FZD2 gene appears to be developmentally regulated, with high levels of expression in fetal kidney and lung and in adult colon and ovary. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
FZD2 (NP_001457, 192 a.a. ~ 245 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YATLEHPFHCPRVLKVPSYLSYKFLGERDCAAPCEPARPDGSMFFSQEETRFAR
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)