SAB1403831
Monoclonal Anti-FLNA antibody produced in mouse
clone 3B6-1D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3B6-1D10, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~118.29 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FLNA(2316)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MPSGKVAQPTITDNKDGTVTVRYAPSEAGLHEMDIRYDNMHIPGSPLQFYVDYVNCGHVTAYGPGLTHGVVNKPATFTVNTKDAGEGGLSLAIEGPSKAEISCTDNQDGTCSVSYLPVLPGDYSILVKYNEQHVPGSPFTARVTGDDSMRMSHLKVGSAADIPINISETDLSLLTATVVPPSGREEPCLLKRLRNGHVGISFVPKETGEHLVHVKKNGQHVASSPIPVVISQSEIGDASRVRVSGQGLHEGHTFEPAEFIIDTRDAGYGGLSLSIEGPSKVDINTEDLEDGTCRVTYCPTEPGNYIINIKFADQHVPGSPFSVKVTGEGRVKESITRRRRAPSVANVGSHCDLSLKIPEISIQDMTAQVTSPSGKTHEAEIVEGENHTYCIRFVPAEMGTHTVSVKYKGQHVPGSPFQFTVGPLGEGGAHKVRAGGPGLERAEAGVPAEFSIWTREAGAGGLAIAVEGPSKAEISFEDRKDGSCGVAYVVQEPGDYEVSVKFNEEHIPDSPFVVPVASPSGDARRLTVSSLQESGLKVNQPASFAVSLNGAKGAIDAKVHSPSGALEECYVTEIDQDKYAVRFIPRENGVYLIDVKFNGTHIPGSPFKIRVGEPGHGGDPGLVSAYGAGLEGGVTGNPAEFVVNTSNAGAGALSVTIDGPSKVKMDCQECPEGYRVTYTPMAPGSYLISIKYGGPYHIGGSPFKAKVTGPRLVSNHSLHETSSVFVDSLTKATCAPQHGAPGPGPADASKVVAKGLGLSKAYVGQKSSFTVDCSKAGNNMLLVGVHGPRTPCEEILVKHVGSRLYSVSYLLKDKGEYTLVVKWGDEHIPGSPYRVVVP
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable