Merck
Todas las fotos(4)
Documentos
SAB1403338
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNF350 antibody produced in mouse
clone 1A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ZBRK1, ZFQR
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1A9, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~84.63 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZNF350(59348)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
ZNF350 (AAH09921, 1 a.a. ~ 532 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MIQAQESITLEDVAVDFTWEEWQLLGAAQKDLYRDVMLENYSNLVAVGYQASKPDALFKLEQGEQLWTIEDGIHSGACSDIWKVDHVLERLQSESLVNRRKPCHEHDAFENIVHCSKSQFLLGQNHDIFDLRGKSLKSNLTLVNQSKGYEIKNSVEFTGNGDSFLHANHERLHTAIKFPASQKLISTKSQFISPKHQKTRKLEKHHVCSECGKAFIKKSWLTDHQVMHTGEKPHRCSLCEKAFSRKFMLTEHQRTHTGEKPYECPECGKAFLKKSRLNIHQKTHTGEKPYICSECGKGFIQKGNLIVHQRIHTGEKPYICNECGKGFIQKTCLIAHQRFHTGKTPFVCSECGKSCSQKSGLIKHQRIHTGEKPFECSECGKAFSTKQKLIVHQRTHTGERPYGCNECGKAFAYMSCLVKHKRIHTREKQEAAKVENPPAERHSSLHTSDVMQEKNSANGATTQVPSVAPQTSLNISGLLANRNVVLVGQPVVRCAASGDNRGFAQDRNLVNAVNVVVPSVINYVLFYVTENP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable