Documentos
SAB1403262
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PFS2, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HSPC037, PSF2, Pfs2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3H4, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GINS2(51659)
Categorías relacionadas
Descripción general
The yeast heterotetrameric GINS complex is made up of Sld5 (GINS4; MIM 610611), Psf1 (GINS1; MIM 610608), Psf2, and Psf3 (GINS3; MIM 610610). The formation of this complex is essential for the initiation of DNA replication in yeast and Xenopus egg extracts (Ueno et al., 2005 [PubMed 16287864]). See GINS1 for additional information about the GINS complex.[supplied by OMIM
Inmunógeno
Pfs2 (AAH03186, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDAAEVEFLAEKELVTIIPNFSLDKIYLIGGDLGPFNPGLPVEVPLWLAINLKQRQKCRLLPPEWMDVEKLEKMRDHERKEETFTPMPSPYYMELTKLLL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable