Documentos
SAB1403152
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DDAH2 antibody produced in mouse
clone 3E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DDAH, DDAHII, G6a, NG30
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3E3, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~57.46 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DDAH2(23564)
Categorías relacionadas
Descripción general
This gene belongs to the dimethylarginine dimethylaminohydrolase (DDAH) gene family. The encoded enzyme plays a role in nitric oxide generation by regulating cellular concentrations of methylarginines, which in turn inhibit nitric oxide synthase activity. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
DDAH2 (AAH01435, 1 a.a. ~ 285 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGTPGEGLGRCSHALIRGVPESLASGEGAGAGLPALDLAKAQREHGVLGGKLRQRLGLRLLELPPEESLPLGPLLGDTAVIQGDTALITRPWSPARRPEVDGVRKALQDLGLRIVEIGDENATLDGTDVLFTGREFFVGLSKWTNHRGAEIVADTFRDFAVSTVPVSGPSHLRGLCGMGGPRTVVAGSSDAAQKAVRAMAVLTDHPYASLTLPDDAAADCLFLRPGLPGVPPFLLHRGGGDLPNSQEALQKLSDVTLVPVSCSELEKAGAGLSSLCLVLSTRPHS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable