Key Documents
SAB1403117
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KIAA1008 antibody produced in mouse
clone 2C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp667L1817, EXOSC11, FLJ10484, KIAA1008, MGC33035, RP11-342J4.3, RRP44, bA555G22.1, dis3p
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2C7, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~36.67 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DIS3(22894)
Inmunógeno
KIAA1008 (NP_055768, 861 a.a. ~ 956 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VVLIPKYGLEGTVFFEEKDKPNPQLIYDDEIPSLKIEDTVFHVFDKVKVKIMLDSSNLQHQKIRMSLVEPQIPGISIPTDTSNMDLNGPKKKKMKL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable