Documentos clave
SAB1402980
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-U2AF1L2 antibody produced in mouse
clone 2H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC142014, MGC142040, U2AF1-RS2, U2AF1L2, U2AF1RS2, URP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2H5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZRSR2(8233)
Descripción general
This gene encodes an essential splicing factor. The encoded protein associates with the U2 auxiliary factor heterodimer, which is required for the recognition of a functional 3′ splice site in pre-mRNA splicing, and may play a role in network interactions during spliceosome assembly. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
U2AF1L2 (NP_005080.1, 294 a.a. ~ 393 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GRQLQCEFCPVTRWKMAICGLFEIQQCPRGKHCNFLHVFRNPNNEFWEANRDIYLSPDRTGSSFGKNSERRERMGHHDDYYSRLRGRRNPSPDHSYKRNG
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)