Documentos
SAB1402922
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC20A2 antibody produced in mouse
clone 4B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
GLVR2, Glvr-2, MLVAR, PIT-2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4B1, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC20A2(6575)
Inmunógeno
SLC20A2 (NP_006740.1, 243 a.a. ~ 342 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TGKLQKEGALSRVSDESLSKVQEAESPVFKELPGAKANDDSTIPLTGAAGETLGTSEGTSAGSHPRAAYGRALSMTHGSVKSPISNGTFGFDGHTRSDGH
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable