SAB1402847
Monoclonal Anti-MPP2 antibody produced in mouse
clone 2B9, ascites fluid
Sinónimos:
DKFZp686A06252, DKFZp686J2189, DKFZp761D0712, DLG2
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2B9, monoclonal
mol peso
antigen ~86.83 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MPP2(4355)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MPVAATNSETAMQQVLDNLGSLPSATGAAELDLIFLRGIMESPIVRSLAKAHERLEETKLEAVRDNNLELVQEILRDLAQLAEQSSTAAELAHILQEPHFQSLLETHDSVASKTYETPPPSPGLDPTFSNQPVPPDAVRMVGIRKTAGEHLGVTFRVEGGELVIARILHGGMVAQQGLLHVGDIIKEVNGQPVGSDPRALQELLRNASGSVILKILPSYQEPHLPRQVFVKCHFDYDPARDSLIPCKEAGLRFNAGDLLQIVNQDDANWWQACHVEGGSAGLIPSQLLEEKRKAFVKRDLELTPNSGTLCGSLSGKKKKRMMYLTTKNAEFDRHELLIYEEVARMPPFRRKTLVLIGAQGVGRRSLKNKLIMWDPDRYGTTVPYTSRRPKDSEREGQGYSFVSRGEMEADVRAGRYLEHGEYEGNLYGTRIDSIRGVVAAGKVCVLDVNPQAVKVLRTAEFVPYVVFIEAPDFETLRAMNRAALESGISTKQLTEADLRRTVEESSRIQRGYGHYFDLCLVNSNLERTFRELQTAMEKLRTEPQWVPVSWVY
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable