Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1402823
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-INPP1 antibody produced in mouse
clone 1A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC110984
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1A6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~70 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... INPP1(3628)
Descripción general
This gene encodes the enzyme inositol polyphosphate-1-phosphatase, one of the enzymes involved in phosphatidylinositol signaling pathways. This enzyme removes the phosphate group at position 1 of the inositol ring from the polyphosphates inositol 1,4-bisphosphate and inositol 1,3,4-trisphophosphate. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
INPP1 (AAH15496, 1 a.a. ~ 399 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSDILRELLCVSEKAANIARACRQQEALFQLLIEEKKEGEKNKKFAVDFKTLADVLVQEVIKQNMENKFPGLEKNIFGEESNEFTNDWGEKITLRLCSTEEETAELLSKVLNGNKVASEALARVVHQDVAFTDPTLDSTEINVPQDILGIWVDPIDSTYQYIKGSADIKSNQGIFPCGLQCVTILIGVYDIQTGVPLMGVINQPFVSRDPNTLRWKGQCYWGLSYMGTNMHSLQLTISRRNGSETHTGNTGSEAAFSPSFSAVISTSEKETIKAALSRVCGDRIFGAAGAGYKSLCVVQGLVDIYIFSEDTTFKWDSCAAHAILRAMGGGIVDLKECLERNPETGLDLPQLVYHVENEGAAGVDRWANKGGLIAYRSRKRLETFLSLLVQNLAPAETHT
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)