Documentos clave
SAB1402746
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DAP antibody produced in mouse
clone 3C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC99796
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3C5, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.33 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DAP(1611)
Descripción general
This gene encodes a basic, proline-rich, 15-kD protein. The protein acts as a positive mediator of programmed cell death that is induced by interferon-gamma. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
DAP (AAH02726, 1 a.a. ~ 102 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSSPPEGKLETKAGHPPAVKAGGMRIVQKHPHTGDTKEEKDKDDQEWESPSPPKPTVFISGVIARGDKDFPPAAAQVAHQKPHASMDKHPSPRTQHIQQPRK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable