SAB1402485
Monoclonal Anti-RAPGEF5 antibody produced in mouse
clone 2E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
GFR, KIAA0277, MR-GEF, REPAC
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2E4, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~74.95 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RAPGEF5(9771)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MGSSRLRVFDPHLERKDSAAALSDRELPLPTFDVPYFKYIDEEDEDDEWSSRSQSSTEDDSVDSLLSDRYVVVSGTPEKILEHLLNDLHLEEVQDKETETLLDDFLLTYTVFMTTDDLCQALLRHYSAKKYQGKEENSDVPRRKRKVLHLVSQWIALYKDWLPEDEHSKMFLKTIYRNVLDDVYEYPILEKELKEFQKILGMHRRHTVDEYSPQKKNKALFHQFSLKENWLQHRGTVTETEEIFCHVYITEHSYVSVKAKVSSIAQEILLCSQLGKRVQLVKKFIKIAAHCKAQRNLNSFFAIVMGLNTASVSRLSQTWEKIPGKFRKLFSELESLTDPSLNHKAYRDAFKKMKPPKIPFVPLLLKDVTFIHEGNKTFLDNLVNFEKLHMIADTVRTLRHCRTNQFGDLSPKEHQELKSYVNHLYVIDSQQALFELSHRIEPRV
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable