SAB1402459
Monoclonal Anti-VAPB antibody produced in mouse
clone 1A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ALS8, VAMP-B, VAMP-C, VAP-B, VAP-C
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1A2, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... VAPB(9217)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
ELPAENDKPHDVEINKIISTTASKTETPIVSKSLSSSLDDTEVKKVMEECKRLQGEVQRLREENKQFKEEDGLRMRKTVQSNSPISALAPTGKEEGLSTR
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable