Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1402445
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EIF1AY antibody produced in mouse
clone 1B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1B4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~34.65 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EIF1AY(9086)
Descripción general
This gene encodes a protein similar to eukaryotic translation initiation factor 1A (EIF1A). EIF1A is required for the binding of the 43S complex (a 40S subunit, eIF2/GTP/Met-tRNAi and eIF3) to the 5′ end of capped RNA. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
EIF1AY (NP_004672.2, 22 a.a. ~ 95 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EKRELVFKEDGQEYAQVIKMLGNGRLEALCFDGVKRLCHIRGKLRKKVWINTSDIILVGLRDYQDNKADVILKY
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)