Documentos clave
SAB1402082
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FBXL22 antibody produced in mouse
clone 1B6, ascites fluid
Sinónimos:
FLJ39626, Fbl22, MGC75496
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1B6, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FBXL22(283807)
Descripción general
Members of the F-box protein family, such as FBXL22, are characterized by an approximately 40-amino acid F-box motif. SCF complexes, formed by SKP1 (MIM 601434), cullin (see CUL1; MIM 603134), and F-box proteins, act as protein-ubiquitin ligases. F-box proteins interact with SKP1 through the F box, and they interact with ubiquitination targets through other protein interaction domains (Jin et al., 2004 [PubMed 15520277]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
FBXL22 (NP_976307, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MHITQLNRECLLHLFSFLDKDSRKSLARTCSQLHDVFEDPALWSLLHFRSLTELQKDNFLLGPALRSLSICWHSSRVQVCSIEDWLKSAFQRSICSRHESLVNDFLLRVC
Forma física
Clear solution
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)