Documentos clave
SAB1402076
Sigma-Aldrich
Anti-SLC22A24 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC34821
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
SLC22A24 belongs to a large family of transmembrane proteins that function as uniporters, symporters, and antiporters to transport organic ions across cell membranes (Jacobsson et al., 2007 [PubMed 17714910]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
SLC22A24 (NP_775857.1, 1 a.a. ~ 322 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGFDVLLDQVGGMGRFQICLIAFFCITNILLFPNIVLENFTAFTPSHRCWVPLLDNDSVSDNDTGTLSKDDLLRISIPLDSNLRPQKCQRFIHPQWQLLHLNGTFPNTNEPDTEPCVDGWVYDRSSFLSTIVTEWDLVCESQSLKSMVQSLFMAGSLLGGLIYGHLSDRVGRKIICKLCFLQLAISNTCAAFAPTFLVYCILRFLAGFSTMTILGNTFILSLEWTLPRSRSMTIMVLLCSYSVGQMLLGGLAFAIQDWHILQLTVSTPIIVLFLSSWYEQSPHSLPVSEAMVDIERKIVTPGICSVSGLVLSHDVHSTYCVT
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)